Documenti fondamentali
PHL89592
Californidine perchlorate
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
N-Methylcalifornine perchlorate, N-Methylcrychine perchlorate, N-Methylescholtzine perchlorate, Californine methoperchlorate, Crychine methoperchlorate, Escholtzine methoperchlorate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20ClNO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.83
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=Cl(=O)([O-])=O.C[N+]1(C)C2CC3=C(C=C(OCO4)C4=C3)C1CC5=CC6=C(OCO6)C=C52
InChI
1S/C20H20NO4.ClHO4/c1-21(2)15-3-11-5-17-19(24-9-22-17)7-13(11)16(21)4-12-6-18-20(8-14(12)15)25-10-23-18;2-1(3,4)5/h5-8,15-16H,3-4,9-10H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
WNHYBHNDRRHULH-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)