Key Documents
PHL83857
Herbacetin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,4′,5,7,8-Pentahydroxyflavone, 3,5,7,8-Tetrahydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′,5,7,8-Tetrahydroxyflavonol, 8-Hydroxykaempferol, Isoarticulatidin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
OC1=C2C(C(C(O)=C(C3=CC=C(O)C=C3)O2)=O)=C(O)C=C1O
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-3-1-6(2-4-7)14-13(21)12(20)10-8(17)5-9(18)11(19)15(10)22-14/h1-5,16-19,21H
ZDOTZEDNGNPOEW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)