Documenti fondamentali
PHL82632
Seneciphylline N-oxide
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H23NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.38
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N]21(=O)[C@H]3[C@H](OC(=O)\C(=C\C)\CC(=C)[C@](C(=O)OCC3=CC2)(O)C)CC1
InChI
1S/C18H23NO6/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)24-10-13-5-7-19(23)8-6-14(15(13)19)25-16(12)20/h4-5,14-15,22H,2,6-10H2,1,3H3/b12-4+/t14-,15-,18-,19?/m1/s1
COHUFMBRBUPZPA-HPHFTHPTSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Risultati analitici
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)