Documenti fondamentali
PHL80412
Lasiocarpine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
7-Angelyleuropine, Europine 7-angelate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H33NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
411.49
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N21[C@@H]([C@H](CC2)OC(=O)\C(=C/C)\C)C(=CC1)COC(=O)[C@@](O)([C@H](OC)C)C(O)(C)C
InChI
1S/C21H33NO7/c1-7-13(2)18(23)29-16-9-11-22-10-8-15(17(16)22)12-28-19(24)21(26,14(3)27-6)20(4,5)25/h7-8,14,16-17,25-26H,9-12H2,1-6H3/b13-7-/t14-,16+,17-,21+/m1/s1
QHOZSLCIKHUPSU-GTZNJGJUSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Risultati analitici
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Senkirkine phyproof® Reference Substance
PHL89274
Senkirkine
Intermedine phyproof® Reference Substance
PHL82424
Intermedine
Retrorsine phyproof® Reference Substance
PHL89775
Retrorsine
Monocrotaline phyproof® Reference Substance
PHL89251
Monocrotaline
Bacitracin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1590
Bacitracin
Crotaline
Sigma-Aldrich
C2401
Crotaline