PHL83220
Lasiocarpine N-oxide
phyproof® Reference Substance
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=N1(CC[C@@H]2OC(/C(C)=C\C)=O)CC=C([C@@]12[H])COC([C@](C(C)(O)C)([C@@H](OC)C)O)=O
InChI
1S/C21H33NO8/c1-7-13(2)18(23)30-16-9-11-22(27)10-8-15(17(16)22)12-29-19(24)21(26,14(3)28-6)20(4,5)25/h7-8,14,16-17,25-26H,9-12H2,1-6H3/b13-7+
AABILZKQMVKFHP-NTUHNPAUSA-N
Descrizione generale
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?