PHL80403
Heliotrine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥85.0% (HPLC)
PM
313.16
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@](C)(OC)[C@@](O)(C(C)C)C(=O)OCC1=CCN2CC[C@H](O)[C@@]12[H]
InChI
1S/C16H27NO5/c1-10(2)16(20,11(3)21-4)15(19)22-9-12-5-7-17-8-6-13(18)14(12)17/h5,10-11,13-14,18,20H,6-9H2,1-4H3/t11-,13+,14-,16+/m1/s1
LMFKRLGHEKVMNT-UJDVCPFMSA-N
Descrizione generale
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Applicazioni
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?