PHL80542
Taraxasterol acetate
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Isolactucerol acetate, Pyrethrol acetate, Saussurol acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O(C1C(C2C(C3C(C4(C(C5C(CC4)(CCC(=C)C5C)C)CC3)C)(CC2)C)(CC1)C)(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C32H52O2/c1-20-12-15-29(6)18-19-31(8)23(27(29)21(20)2)10-11-25-30(7)16-14-26(34-22(3)33)28(4,5)24(30)13-17-32(25,31)9/h21,23-27H,1,10-19H2,2-9H3
SFEUTIOWNUGQMZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)