T5330
Tanshinone I
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Tanshinon I, Tanshinone A, Tanshinquinone I
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
red
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1coc2-c3ccc4c(C)cccc4c3C(=O)C(=O)c12
InChI
1S/C18H12O3/c1-9-4-3-5-12-11(9)6-7-13-15(12)17(20)16(19)14-10(2)8-21-18(13)14/h3-8H,1-2H3
AIGAZQPHXLWMOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- to test its hematopoiesis effects on human leukemia cell lines and zebrafish xenograft models
- to study its anti-cancer effects on two breast cancer cell lines (MCF7 and MDA-MB-23)
- as a reference standard to quantify the bioactive component S. miltiorrhiza extract (SME) using high-performance liquid chromatography (HPLC)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?