O0250000
Oxprenolol hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(RS)-1-(2-Allyloxyphenoxy)- 3-isopropylamino-2-propanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
oxprenolol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+H2](C(C)C)CC(O)COc1c(cccc1)OCC=C
InChI
1S/C15H23NO3.ClH/c1-4-9-18-14-7-5-6-8-15(14)19-11-13(17)10-16-12(2)3;/h4-8,12-13,16-17H,1,9-11H2,2-3H3;1H
COAJXCLTPGGDAJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)