NIST869B
Column selectivity test mixture for liquid chromatography
NIST® SRM® 869b
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 5 x 1.1 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
general analytical
Formato
multi-component solution
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 869B_cert
SRM 869B_SDS
Altre note
Benzo[a]pyrene (BaP)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Dibenzo[g,p]chrysene (TBN), Phenanthro[3,4-c]phenanthrene (PhPh)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)