G6171
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
mouse monoclonal, G-A-5
Sinonimo/i:
Anti-GFAP
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein antibody, Mouse monoclonal, clone G-A-5, purified from hybridoma cell culture
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
G-A-5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~50 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, pig
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using alcohol-fixed sections of rat brain/cerebellum.
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GFAP(2670)
mouse ... Gfap(14580)
pig ... GFAP(396562)
rat ... Gfap(24387)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Anticorpo
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?