Documenti fondamentali
MAB3402C3
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-GFAP, coniugato con Cy3
from mouse, CY3 conjugate
Sinonimo/i:
Glial fibrillary acidic protein, GFAP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
CY3 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, pig
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GFAP(2670)
Descrizione generale
La proteina fibrillare acida della glia (GFAP) è un filamento intermedio di classe III. La GFAP è il costituente principale dei filamenti intermedi negli astrociti e agisce come marcatore cellulospecifico che distingue tra astrociti differenziati e altre cellule della glia durante lo sviluppo del sistema nervoso centrale.
Specificità
L'anticorpo reagisce con la GFAP di topo. Nelle sezioni di tessuto questo
anticorpo colora astrociti e cellule della glia di Bergman (Debus, E., 1983).
Immunogeno
Proteina componente del filamento gliale purificata (Debus, E., 1983).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-GFAP, coniugato con Cy3, è un anticorpo diretto contro il GFAP per l′uso nei saggi di IC e IH.
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo diluito 1:100 ha permesso di rivelare la GFAP nel tessuto cerebrale di topi adulti.
Sottocategoria di ricerca
Neuroscienze dello sviluppo
Qualità
Valutata mediante immunocitochimica in cellule ReNcell VM differenziate.
Saggio immunocitochimico: questo anticorpo diluito 1:100 ha permesso di rivelare la GFAP in cellule ReNcell VM differenziate.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~50 kDa (con l'anticorpo MAB3402 non coniugato)
Stato fisico
IgG1 monoclonali purificate di topo coniugate con Cy3 in PBS con azoturo di sodio 0,1% e BSA 15 mg/mL.
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Conservare in frigorifero a 2-8 °C al riparo dalla luce in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Cellule ReNcell VM differenziate
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Peng Lu et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 63(3), 18-18 (2022-03-17)
Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) has shown potent neuroprotective effects in central nervous system and retina disorders. However, whether PACAP can attenuate retinal neurodegeneration induced by acute ocular hypertension (AOH) and the underlying mechanisms remain unknown. In this study, we
Junjin Lin et al.
Scientific reports, 11(1), 23569-23569 (2021-12-09)
Microvascular compression of the trigeminal root entry zone (TREZ) is the main cause of most primary trigeminal neuralgia (TN), change of glial plasticity was previously studied in the TREZ of TN rat model induced by chronic compression. To better understand
Galina Dvoriantchikova et al.
Scientific reports, 12(1), 17152-17152 (2022-10-14)
Ischemia-reperfusion (IR) injury is implicated in a large array of pathological conditions in the retina. Increasing experimental evidence suggests that programmed necrosis makes a significant contribution to inflammation and retinal damage triggered by IR. Since there are many types of
Stephen S Dominy et al.
Science advances, 5(1), eaau3333-eaau3333 (2019-02-13)
Porphyromonas gingivalis, the keystone pathogen in chronic periodontitis, was identified in the brain of Alzheimer's disease patients. Toxic proteases from the bacterium called gingipains were also identified in the brain of Alzheimer's patients, and levels correlated with tau and ubiquitin
Shahriar SheikhBahaei et al.
The Journal of comparative neurology, 526(13), 2032-2047 (2018-06-12)
Astrocytes, the most abundant and structurally complex glial cells of the central nervous system, are proposed to play an important role in modulating the activities of neuronal networks, including respiratory rhythm-generating circuits of the preBötzinger complex (preBötC) located in the