NIST870
Column performance test mixture of liquid chromatography
NIST® SRM® 870
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 5 x 1.1 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
general analytical
Formato
multi-component solution
Descrizione generale
SRM 870_cert
SRM 870_SDS
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Information values for detection response forvarious components are provided.
- Expiration details, instructions for use,handling, and storage are provided on the NIST certificate.
Altre note
Uracil (C4H4N2O2), Toluene (C6H5CH3), Ethyl Benzene (C8H10), Quinizarin (C14H8O4), Amitriptyline HCl (C20H24ClN), Methanol (CH3OH)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Uracil (C4H4N2O2), Toluene (C6H5CH3), Ethyl Benzene (C8H10), Quinizarin (C14H8O4), Amitriptyline HCl (C20H24ClN), Methanol (CH3OH)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)