Documenti fondamentali
NIST2630
Nitric oxide in nitrogen
NIST® SRM® 2630, nominal 1500 umol/mol
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352303
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of each
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
environmental
Formato
mixture
Stringa SMILE
N=O
InChI
1S/HNO/c1-2/h1H
ODUCDPQEXGNKDN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Nitric oxide (NO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)