D5431
Diethylamine NONOate diethylammonium salt
≥98%
Sinonimo/i:
DEA NONOate, DEA/NO diethylammonium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
t1/2 16 min phosphate buffer, 22 °C NO release
Saggio
≥98%
Stato
solid
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
CCNCC.CCN(CC)N(O)N=O
InChI
1S/C4H11N3O2.C4H11N/c1-3-6(4-2)7(9)5-8;1-3-5-4-2/h9H,3-4H2,1-2H3;5H,3-4H2,1-2H3
LBJLVZKEUWCGIA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- A nitric oxide (NO) donor.
- A reagent for reductive nitrosylation of Wilkinson′s catalyst.
- Reagent for reductive nitrosylation of Wilkinson′s catalyst
- Nitric oxide (NO) donor
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.