Documenti fondamentali
I0500000
Isoniazide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, INH, Idrazide isonicotinica, idrazide dell’acido isonicotinico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
Beilstein:
119374
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP Reference Standard
Famiglia di API
isoniazid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
171-173 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Isoniazid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Antibiotico per il trattamento del Mycobacterium tuberculosis, inibisce la biosintesi dell'acido micolico. Metabolizzato dalla N-acetiltransferasi epatica (NAT) e dal citocromo P450 2E1 (CYP2E1) a formare epatotossine. Induce selettivamente l'espressione del CYP2E1. Inibisce reversibilmente le attività di CYP2C19 e CYP3A4 e inattiva meccanicisticamente CYP1A2, CYP2A6, CYP2C19 e CYP3A4 a concentrazioni clinicamente rilevanti.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Rifampin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1806
Rifampin
Pirazinamide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1585006
Pirazinamide
Rifampicin ≥95% (HPLC), powder or crystals
Sigma-Aldrich
R3501
Rifampicin
Kanchan Ajbani et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 59(1), 414-420 (2014-11-05)
Reliable molecular diagnostics, which detect specific mutations associated with drug resistance, are promising technologies for the rapid identification and monitoring of drug resistance in Mycobacterium tuberculosis isolates. Pyrosequencing (PSQ) has the ability to detect mutations associated with first- and second-line
Standardized treatment of active tuberculosis in patients with previous treatment and/or with mono-resistance to isoniazid: a systematic review and meta-analysis.
Dick Menzies et al.
PLoS medicine, 6(9), e1000150-e1000150 (2010-01-28)
Anandi Martin et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 62(1), 56-64 (2008-04-15)
The reference standard methods for drug susceptibility testing (DST) of M. tuberculosis are very slow to give results, and due to the emergence of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) and extensively drug-resistant tuberculosis, there is an urgent demand for new, rapid and
Molebogeng X Rangaka et al.
Lancet (London, England), 384(9944), 682-690 (2014-05-20)
Antiretroviral therapy reduces the risk of tuberculosis, but tuberculosis is more common in people with HIV than in people without HIV. We aimed to assess the effect of isoniazid preventive therapy on the risk of tuberculosis in people infected with
A fresh look at the mechanism of isoniazid-induced hepatotoxicity.
I G Metushi et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 89(6), 911-914 (2011-03-18)