Documenti fondamentali
BP1083
Isoniazide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, INH, Idrazide isonicotinica, idrazide dell’acido isonicotinico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
Beilstein:
119374
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
isoniazid
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
171-173 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Isoniazid BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Isoniazid Oral Solution
  • Azioni biochim/fisiol
    Antibiotico per il trattamento del Mycobacterium tuberculosis, inibisce la biosintesi dell'acido micolico. Metabolizzato dalla N-acetiltransferasi epatica (NAT) e dal citocromo P450 2E1 (CYP2E1) a formare epatotossine. Induce selettivamente l'espressione del CYP2E1. Inibisce reversibilmente le attività di CYP2C19 e CYP3A4 e inattiva meccanicisticamente CYP1A2, CYP2A6, CYP2C19 e CYP3A4 a concentrazioni clinicamente rilevanti.
    Confezionamento
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Prodotti correlati
    N° Catalogo
    Descrizione
    Determinazione del prezzo
    Pittogrammi
    Exclamation mark
    Avvertenze
    Warning
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 3
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)