H1429400
Hydroxyethyl salicylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ethylene glycol monosalicylate, Ethylene glycol salicylate, Salicylic acid 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid ethylene glycol ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hydroxyethyl salicylate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. ebollizione
166 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)