Documenti fondamentali
ERMBF436D
Soya DAS-44406-6 GMO standard ERM-BF436
ERM®, certified reference material, nominal 1% GMO
Sinonimo/i:
DAS-44406-6 soya seed
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Certified for the mass fraction of DAS-44406 Soya
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF436D
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)