D2205000
Dimetindene maleate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N,N-Dimethyl-2-{3-[(RS)-1-(pyridine-2-yl)ethyl]-1H-inden-2-yl}ethanamin-(Z)-butendioate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dimetindene
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CCC1=C(c3c(cccc3)C1)C(C)c2ncccc2)(C)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C20H24N2.C4H4O4/c1-15(19-10-6-7-12-21-19)20-17(11-13-22(2)3)14-16-8-4-5-9-18(16)20;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-10,12,15H,11,13-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SWECWXGUJQLXJF-BTJKTKAUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)