CCW4703
Tryptone Yeast extract Agar Plates
Solid medium used for the enumeration of water microorganisms according to ISO standards, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
TYEA
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
ISO 6222
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
solid
Durata
6 mo. (Expiry date on the label)
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
tryptone, 6.00 g/L
yeast extract, 3.00 g/L
Confezionamento
box of 30 plates
Condizioni di stoccaggio
(Store dry and tightly closed)
Diam. piatto
55 mm
plate filling volume
9 mL
Colore
yellowish
pH
7.2±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
bacteria
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)