Documenti fondamentali
1.46028
Millipore
Piastra di sedimentazione ICR
Heimplate, EP, JP, USP, Settle plate for long incubation, plate diam. 90 mm, sterile, single packed of 20 or 120 plates, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
Agar Sabouraud destrosio, Piastre di sedimentazione con SDA
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
agenzia
EP
JP
USP
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
Settle plate for long incubation
Produttore/marchio commerciale
Heimplate
Confezionamento
single packed of 20 or 120 plates
tecniche
microbiological culture: suitable
Diam. piatto
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
applicazioni
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
molds
yeasts
Descrizione generale
L'agar Sabouraud destrosio in piastre di sedimentazione da 90 mm con volume di riempimento da 30 mL per incubazioni lunghe è stato concepito per la rilevazione di lieviti e muffe aerodispersi attraverso il monitoraggio attivo o passivo dell′aria, ma anche per il monitoraggio del personale (impronte digitali e guanti) in ambienti controllati in presenza di residui di disinfettanti e per il controllo della pulizia.
Il terreno Sabouraud destrosio contiene prodotti della digestione di tessuti animali (peptoni) che costituiscono una fonte nutritiva di amminoacidi e composti azotati per la crescita di funghi e lieviti. Il destrosio viene aggiunto come fonte di energia e carbonio. Il basso valore del pH, pari a 5,4-5,8, favorisce la crescita fungina e inibisce la contaminazione da batteri provenienti dai campioni.
Applicazioni
La piastra di sedimentazione all'agar Sabouraud destrosio è progettata per rilevare la conta totale di lieviti e muffe nell′aria e sul personale di ambienti di minor criticità.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Culture Media for Compendial Methods