C3222
Campylobacter supplement III (Skirrow)
suitable for microbiology
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Campylobacter spp.
Applicazioni
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Campylobacter species.
Componenti
Composition: (per vial)
Polymyxin B: 1,250 IU
Vancomycin: 5.00 mg
Trimethoprim: 2.50 mg
Polymyxin B: 1,250 IU
Vancomycin: 5.00 mg
Trimethoprim: 2.50 mg
Ricostituzione
Sufficient for 500 ml medium
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.