Documenti fondamentali
63067
Millipore
Magnesium citrate tribasic nonahydrate
suitable for microbiology, ≥95.0% (KT)
Sinonimo/i:
Citric acid magnesium salt, Trimagnesium dicitrate nonahydrate, tri-Magnesium dicitrate nonahydrate
About This Item
Formula condensata:
Mg3(C6H5O7)2 · 9H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
613.25
Beilstein:
6674777
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
ID PubChem:
NACRES:
NA.85
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (KT)
Stato
powder
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤70 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
applicazioni
microbiology
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.OC2(CC(=O)O[Mg]OC(=O)CC1(O)CC(=O)O[Mg]OC1=O)CC(=O)O[Mg]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O7.3Mg.9H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;9*1H2/q;;3*+2;;;;;;;;;/p-6
IYQJAGXFXWIEJE-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)