74173
Preston Broth Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Prime
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 10272-1:2017
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 1.0 g/L
peptone, 10.0 g/L
peptose*, 10.0 g/L (*equivalent to enzymatic digest of animal tissues)
sodium chloride, 5.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Prime
pH finale
7.4±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
Campylobacter spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)