17191
Park and Sanders Selective Supplement I
for Campylobacter spp., suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Campylobacter selective supplement, Selective supplementfor thermotolerant Campylobacter
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pkg of 5 vials
Colore
white
applicazioni
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Campylobacter spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Vancomycin 10 mg; Trimethoprim 10 mg
Stoccaggio e stabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.