C2180000
Cinnarizine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-trans-Cinnamyl-4-diphenylmethylpiperazine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cinnarizine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
C1CN(CCN1C\C=C\c2ccccc2)C(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H28N2/c1-4-11-23(12-5-1)13-10-18-27-19-21-28(22-20-27)26(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h1-17,26H,18-22H2/b13-10+
DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N
Informazioni sul gene
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779) , HRH1(3269)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)