Documenti fondamentali
C0430
Supelco
(−)-Cotinine solution
drug standard, 1.0 mg/mL in methanol
About This Item
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
drug standard
Livello qualitativo
agenzia
EPA 1694
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
UIKROCXWUNQSPJ-VIFPVBQESA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
(−)-Cotinine is a major metabolite of nicotine, widely used as a biochemical marker for to evaluate the exposure to environmental tobacco smoke, for the validation of abstinence smoking and to determine the percentage of active smoking behavior.
Applicazioni
(−)-Cotinine solution has been used as a standard in the analysis of nicotine in air samples using ultra performance liquid chromatography-mass spectrometry (UPLC-MS). (−)-Cotinine may be may used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological samples using high-performance liquid chromatography technique.
(−)-Cotinine solution has been used as a standard in the analysis of nicotine in air samples using ultra performance liquid chromatography-mass spectrometry (UPLC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
(±)-Nicotine ≥99% (TLC), liquid
Sigma-Aldrich
N0267
(±)-Nicotine
(−)-Nicotine PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36733
(−)-Nicotine
A simple, sensitive, and rapid method for the determination of cotinine in urine by high-performance liquid chromatography with UV detection
Rabbaa-Khabbaz L, et al.
Journal of Chromatographic Science, 44(9), 535-538 (2006)
A sensitive HPLC-ESI-MS-MS method for the determination of cotinine in urine
Apinan R, et al.
Journal of Chromatographic Science, 48(6), 460-465 (2010)
Mohammad A Kaisar et al.
BMC neuroscience, 18(1), 71-71 (2017-10-13)
A sensitive, rapid and selective UHPLC-MS/MS method has been developed and validated for the quantification of Nicotine (NT) and Cotinine (CN) using Continine-d A linear response function was established for the range of concentrations 3-200 (r > 0.995) for NT and 3-600 ng/mL
Rapid and sensitive high-performance liquid chromatographic determination of nicotine and cotinine in nonsmoker human and rat urines
Oddoze.C, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 708(1-2), 95-101 (1998)
Assessment of nicotine for second hand smoke exposure in some public places in Romania by UPLC-MS
Bratan A, et al.
Chemistry Central Journal, 8(1), 29-29 (2014)