BP559
2-Chlorothioxanthone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Chlorothioxanthen-9-one
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
chlorprothixene
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
153-154 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H7ClOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
ZCDADJXRUCOCJE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)