Documenti fondamentali
BP327
Theophylline
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,3-Dimethylxanthine, 2,6-Dihydroxy-1,3-dimethylpurine, 3,7-Dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
13463
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352210
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
theophylline
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1C(=O)N(C)c2[nH]cnc2C1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13/h3H,1-2H3,(H,8,9)
ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Theophylline BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Caffeine Citrate Oral Solution
  • Dantrolene Oral Suspension
  • Dantrolene Sodium
  • Caffeine Citrate Injection
  • Aminophylline Injection
  • Theophylline Prolonged-release Tablets
  • Aminophylline Tablets
  • Azioni biochim/fisiol
    Phosphodiesterase inhibitor; diuretic; cardiac stimulant; muscle relaxant; asthma medication.
    Confezionamento
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Prodotti correlati
    N° Catalogo
    Descrizione
    Determinazione del prezzo
    Pittogrammi
    Skull and crossbonesHealth hazard
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
    Codice della classe di stoccaggio
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK 1
    Not applicable
    Elenchi normativi
    Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
    EU REACH Annex XVII (Restriction List)
    CAS No.
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)