Key Documents
BCR139
Benzo[ghi]fluoranthene
BCR®, certified reference material
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.27
Beilstein:
2047005
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1cc2ccc3ccc4cccc5c(c1)c2c3c45
InChI
1S/C18H10/c1-3-11-7-9-13-10-8-12-4-2-6-15-14(5-1)16(11)18(13)17(12)15/h1-10H
YEIHPPOCKIHUQJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
For more information please see:
BCR139
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)