Documenti fondamentali
149799
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetraphenylnaphthalene
97%
About This Item
Formula condensata:
C10H4(C6H5)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
199-201 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2c(-c3ccccc3)c(-c4ccccc4)c5ccccc5c2-c6ccccc6
InChI
1S/C34H24/c1-5-15-25(16-6-1)31-29-23-13-14-24-30(29)32(26-17-7-2-8-18-26)34(28-21-11-4-12-22-28)33(31)27-19-9-3-10-20-27/h1-24H
UCTTYTFENYGAPP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The triplet excited-state of 1,2,3,4-tetraphenylnaphthalene is a primary intermediate of the photochemical transformation of 7,7′-dimethylgerma-1,4,5,6-tetraphenyl-2,3-benzo-norbornadiene (GNB) in hexane solution.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Margarita V Kaletina et al.
The journal of physical chemistry. A, 110(50), 13341-13348 (2006-12-15)
Laser pulse photolysis experiments have shown that the triplet excited-state of 1,2,3,4-tetraphenylnaphthalene (TPN) is one of the primary intermediates of the photochemical transformation of 7,7'-dimethylgerma-1,4,5,6-tetraphenyl-2,3-benzo-norbornadiene (GNB) in hexane solution. The molar absorption of T-T absorption and the quantum yield of