Documenti fondamentali
492256
Sigma-Aldrich
Dimethyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,2-Dimethyl 1,2-benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylate
About This Item
Formula condensata:
C6D4(CO2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.515 (lit.)
P. ebollizione
282 °C (lit.)
Punto di fusione
2 °C (lit.)
Densità
1.214 g/mL at 25 °C
Formato
neat
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC)c(c1[2H])C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
NIQCNGHVCWTJSM-LNFUJOGGSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
This product may be used as an analytical standard.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)