CRM633
VOCs - Loamy Sand 4
pkg of 30 g
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 30 g
Produttore/marchio commerciale
RTC CRM633-030
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
soil
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Analita
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)