Key Documents
BCR113
Potassium chloride fertilizer (elemental composition)
BCR®, certified reference material, elemental composition fertilizer
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
product name
Potassium chloride fertilizer (elemental composition), BCR®, certified reference material
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
matrix material
Risultati analitici
For more information please see:
BCR113
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)