Documenti fondamentali
BCR178
Calcium ammonium nitrate fertilizer (composition)
BCR®, certified reference material
Sinonimo/i:
Calcium ammonium nitrate
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
matrix material
Risultati analitici
For more information please see:
BCR178
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)