NIST694
Phosphate rock
NIST® SRM® 694, Western
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 90 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Descrizione generale
SRM 694_cert
SRM 694_SDS
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Aluminium oxide (Al2O3), Calcium oxide (CaO), Cadmium oxide (CdO), Flurine (F), Iron oxide (Fe2O3), Potassium oxide (K2O), ,Magnesium oxide (MgO), Manganese oxide (MnO), Sodium oxide (Na2O), Phosphorus pentoxide (P2O5), Silicon dioxide (SiO2), Uranium (U), Vanadium pentoxide (V2O5)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Chromiun oxide (Cr2O3), Titanium dioxide (TiO2), Zinc oxide (ZnO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)