Documenti fondamentali
BCR059B
Ti Al6 V4 alloy (O)
BCR®, certified reference material, cubes (0.2 g)
Sinonimo/i:
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Oxygen in titanium-aluminium-vanadium alloy, Titanium-aluminum-vanadium alloy Ti with 6% Al and 4% V
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Stato
cubes (0.2 g)
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Al].[Ti].[V]
InChI
1S/Al.Ti.V
GDAKJZDZIXHMSC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
Risultati analitici
For more information please see:
BCR059B
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)