Key Documents
BCR059A
Ti Al6 V4 alloy (O)
BCR®, certified reference material, disc
Sinonimo/i:
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Oxygen in titanium-aluminium-vanadium alloy, Titanium-aluminum-vanadium alloy Ti with 6% Al and 4% V
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Forma fisica
disc
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Al].[Ti].[V]
InChI
1S/Al.Ti.V
GDAKJZDZIXHMSC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
Risultati analitici
For more information please see:
BCR059A
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Titanium powder, −100 mesh, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
268496
Titanium
Titanium 5-10 mm, ≥99.99% trace metals basis (purity exclusive of Na and K content)
Sigma-Aldrich
305812
Titanium