91719
Anidride trifluoroacetica
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
TFAA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Tensione di vapore
6.28 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
tecniche
gas chromatography (GC): suitable (ECD)
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. ebollizione
39.5-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−65 °C (lit.)
Densità
1.511 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?