252387
Pentafluoropropionic anhydride
99%
Sinonimo/i:
PFPA, Perfluoropropionic anhydride
Saggio
99%
Stato
liquid
P. ebollizione
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
Densità
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
anhydride
ester
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- in preparation of halogenated derivatives of phenolic acids, required for determination of some biologically important acids in cerebrospinal fluid
- as derivatization reagent in detection of 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline and 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline as endogenous amines from non-treated rat brain by GC-multiple ion detection
- in simultaneous determination of the major metabolites of dopamine in rat striatum by gas-liquid chromatography
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
252387-25G | 4061837376672 |
252387-5G | 4061825961828 |