Documenti fondamentali
86897
Supelco
Tetrabutylammonium tetraphenylborate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Tetraphenylboron tetrabutylammonium
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N[B(C6H5)4]
Numero CAS:
Peso molecolare:
561.69
Beilstein:
3857215
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Stato
powder
Punto di fusione
230-236 °C (lit.)
233-237 °C
Solubilità
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.C16H36N/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h1-20H;5-16H2,1-4H3/q-1;+1
ZHCCBGAUZWZGQV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Altre note
Supporting electrolyte (e.g. calibration of conductometric cells)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
B.P. Artamonov et al
Zhur. Prikl. Khim., 47, 588-588 (1974)
Yuriy Zholudov et al.
The Analyst, 136(3), 598-604 (2010-11-26)
The study of electrogenerated chemiluminescence (ECL) in aqueous and non-aqueous media with tetraphenylborate anion as a co-reactant is reported. The obtained results indicate that tetraphenylborate acts according to an oxidative reduction scheme and forms a strong reducer after being homogeneously