Documenti fondamentali
02150
Supelco
Bis(1-butylpentyl) adipate
Selectophore, for ion-selective electrodes, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Adipic acid di-5-nonyl ester, BBPA, Di(5-nonyl) adipate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H46O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.62
Beilstein:
6572484
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore
Saggio
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Stato
liquid
Densità
0.910 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CCCC)OC(=O)CCCCC(=O)OC(CCCC)CCCC
InChI
1S/C24H46O4/c1-5-9-15-21(16-10-6-2)27-23(25)19-13-14-20-24(26)28-22(17-11-7-3)18-12-8-4/h21-22H,5-20H2,1-4H3
VXQKWLPFTKRXCQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Altre note
Plasticizer employed in polymeric membrane electrodes
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
J. Saurina et al.
Analytica Chimica Acta, 371, 49-49 (1998)
Sonia Capel-Cuevas et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 12(5), 6746-6763 (2012-07-11)
The aim of this work was the determination of pH with a sensor array-based optical portable instrument. This sensor array consists of eleven membranes with selective colour changes at different pH intervals. The method for the pH calculation is based
R. Eugster et al.
Analytica Chimica Acta, 289, 1-1 (1994)