Passa al contenuto
MilliporeSigma
Tutte le immagini(2)
Documenti fondamentali
87252
Supelco
Tetradodecylammonium nitrate
Selectophore, ≥99.0%
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)10CH2]4N(NO3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
753.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore
Saggio
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Stato
flakes
Punto di fusione
103-105 °C
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.CCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H100N.NO3/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49(46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;2-1(3)4/h5-48H2,1-4H3;/q+1;-1
AHQMUYHFUYRUJV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tetradodecylammonium nitrate (TDDAN) is a quaternary ammonium salt, mainly used as electrolyte.[1]
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
Selected application examples
Ion-pair suitable for a nitrate-selective field-effect transistor membrane.
TDDAN has been used as solvent in the preparation of microelectrodes based on AgI-Ag2O-V2O5 glass transducer.[2]
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Ion-pair suitable for a nitrate-selective field-effect transistor membrane[3]
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Nitrate ion-selective sensor based on electrochemically prepared conducting polypyrrole films.
Sun, Bianting, and Peter G. Fitch.
Electroanalysis, 9.6, 494-497 (1997)
L. Campanella et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 26-27, 329-329 (1995)
Ammonium-and nitrate-selective all-solid-state microelectrodes based on Agl-Ag~ 2O-V~ 2O~ 5 glass transducer.
Maminska, Renata, et al.
Chem. Anal. (Warsaw), 51.6, 899-899 (2006)