86896
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
Saggio
≥99.0% (T)
≥99.0%
Stato
crystals
Punto di fusione
155-161 °C (lit.)
159-162 °C
Solubilità
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BF4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)