Documenti fondamentali
8.18246
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)4NBF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
207-055-1
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Stato
crystals
Punto di fusione
365-368 °C
Densità bulk
400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[B]([F-])(F)(F)F.[N+](CC)(CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Assay (ex H₃BO₃): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3