Documenti fondamentali
87315
Sigma-Aldrich
Tetrahexylammonium tetrafluoroborate
≥97.0%
Sinonimo/i:
Tetra(n-hexyl)ammonium tetrafluoroborate, Tetrahexylammonium tetrafluoroborate(1-)
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)5]4N(BF4)
Numero CAS:
Peso molecolare:
441.48
Beilstein:
3641292
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0%
Stato
crystals
Punto di fusione
90-92 °C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.BF4/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-24H2,1-4H3;/q+1;-1
QNJIMRNKXMJLJQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shi Tang et al.
Nature communications, 8(1), 1190-1190 (2017-11-01)
The light-emitting electrochemical cell promises cost-efficient, large-area emissive applications, as its characteristic in-situ doping enables use of air-stabile electrodes and a solution-processed single-layer active material. However, mutual exclusion of high efficiency and high brightness has proven a seemingly fundamental problem.
Robert Biczak et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 98(4), 567-573 (2017-02-16)
This study investigated the effects of four structurally different quaternary ammonium salts (QASs), i.e., tetrabutylammonium tetrafluoroborate [TBA][BF