GF16821413
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), mesh, nominal aperture 50ám, size 500 × 500 mm, monofil diameter 39ám
Sinonimo/i:
AM328710
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 168-214-13
Misura
500 × 500 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)