Documenti
GF06550871
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), film, thickness 0.5 mm, size 200 × 200 mm
Sinonimo/i:
AM321400
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 065-508-71
Misura
200 × 200 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3