Documenti fondamentali
GF48047193
Polyamide - Nylon 4, 6
(PA 4,6), film, thickness 0.025 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
AM341025
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 480-471-93
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)